Dressing forceps, Adson type
Type Adson, Rechte, fijne tips, 120 mm
Catalogus # MART12-168-12
Leverancier: KLS Martin Group
Ga naar:
Product Details & Documents
Stainless steel forceps.
Specificaties
- Type:Rechte, fijne tips
- Omschrijving:Type Adson
- Lengte:120 mm