Orders LinkContactUsLinkComponent
Drawer, VISION 17
Drawer, VISION 17
Drawer,with four compartments, 222×208×208 mm
Catalogus # MULC14057VISION17
Leverancier:   MULTIROIR
Drawer, VISION 17
Catalogus # MULC14057VISION17
Leverancier:  MULTIROIR
Drawer, VISION 17
Drawer, VISION 17
Drawer,with four compartments, 222×208×208 mm
Price
261,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 4 ST
Product Details & Documents
This drawer block VISION 17 provide a clear and very compact storage of small parts of hardware.
  • Robust and shock resistant dark gray polypropylene body
  • Drawers are made of crystal polystyrene
W×D×H (interior): 200×93×93 mm
Weight: 1,64 kg
Specificaties
  • Omschrijving:
    Drawer,with four compartments
  • b×d×h:
    222×208×208 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.