Orders LinkContactUsLinkComponent
Formaldehyde 4%
Formaldehyde 4%
Irriterend
Gezondheid
Leverancier:   KLINIPATH
Formaldehyde 4%
Leverancier:  KLINIPATH
Certificaten
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Formaldehyde 4% is approximately equal to Formalin 10%
  • pH 7
  • Phosphate buffered
Synoniemen:  Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
  • CAS-nummer:50-00-0
  • Formule:CH₂O
  • MDL-nummer:MFCD00003274
  • Molecular Weight:30.03 g/mol
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
  • Formaldehyde (HCHO) g/l:
    38 - 42
  • pH at 25 °C:
    6.8 - 7.2
  • Sodium (Na):
    61 - 71 mmol/l
Product Family Options
Productinformatie
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.