Nitril handschoenen, TouchNTuff® 93-163 / 93-263
: Ansell
Deze handschoenen voor eenmalig gebruik heeft een speciale nitril samenstelling voor een lage handvermoeidheid.
- Ambidexter, eenvoudig aan te trekken
- Gestructureerde afwerking, licht en bestendig
- Goede perforatiebestendigheid
- Flexibel en comfortabel voor een uitstekende beweeglijkheid
- Rolrand voor het eenvoudiger aantrekken van de handschoen en een goede scheurbestendigheid
Typische toepassingen zijn onder meer: De hantering van chemicaliën en cytostatica, glasproductie, laboratoriumanalyses, lichte assemblagetaken, lakkerijen en spuiterijen, farmaceutische industrie en drukindustrie.
: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 1,5
Goedgekeurd voor voedselcontact
Goedgekeurd voor voedselcontact
- Catalog No:
- ANSE93-263/6.5-7
- ANSE93-263/7.5-8
- ANSE93-263/9.5-10
- ANSE93-263/8.5-9
- ANSE93-263/10.5-11
- ANSE93-163/10.5-11
- ANSE93-163/6.5-7
- ANSE93-163/8.5-9
- ANSE93-163/7.5-8
- ANSE93-163/9.5-10
- Model:
- 93-263
- 93-263
- 93-263
- 93-263
- 93-263
- 93-163
- 93-163
- 93-163
- 93-163
- 93-163
- Ambidexter/handspecifiek:
- Ambidexter
- Ambidexter
- Ambidexter
- Ambidexter
- Ambidexter
- Ambidexter
- Ambidexter
- Ambidexter
- Ambidexter
- Ambidexter
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Latex/latexvrij:
- Latexvrij
- Latexvrij
- Latexvrij
- Latexvrij
- Latexvrij
- Latexvrij
- Latexvrij
- Latexvrij
- Latexvrij
- Latexvrij
- Gepoederd/poedervrij:
- poedervrij
- poedervrij
- poedervrij
- poedervrij
- poedervrij
- poedervrij
- poedervrij
- poedervrij
- poedervrij
- poedervrij
- Afwerking:
- Textured
- Textured
- Textured
- Textured
- Textured
- Textured
- Textured
- Textured
- Textured
- Textured
- Manchetstijl:
- Rolrand
- Rolrand
- Rolrand
- Rolrand
- Rolrand
- Rolrand
- Rolrand
- Rolrand
- Rolrand
- Rolrand
- EN-norm:
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421
- Goedgekeurd voor voedselcontact:
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
Frequently Bought Together