Chemisch bestendige handschoenen, uvex rubiflex S NB40S
: UVEX
Deze volledig gecoate NBR-handschoenen (nitrilbutadieenrubber) bieden een uitstekende bestendigheid tegen veel chemicaliën, zuren, basen, minerale oliën en solventen.
- Zeer goede mechanische eigenschappen, uitstekende schuurbestendigheid
- Goede waterdampabsorptie door de katoenen voering
- Anatomische vorm, zeer flexibel
- Verstevigd ontwerp
Ideaal voor gebruik in de auto-industrie, de chemische en mechanische industrie en bij metaalbewerking.
: EN ISO 374:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (2121X)
Goedgekeurd voor voedselcontact
OEKO-Tex® Standard 100
Goedgekeurd voor voedselcontact
OEKO-Tex® Standard 100
- Catalog No:
- UVEX9890221
- UVEX9890220
- UVEX9890222
- UVEX9890223
- Model:
- NB40S
- NB40S
- NB40S
- NB40S
- Ambidexter/handspecifiek:
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Voeringmateriaal:
- Katoen
- Katoen
- Katoen
- Katoen
- Afwerking:
- Smooth
- Smooth
- Smooth
- Smooth
- Manchetstijl:
- Lang (Gauntlet)
- Lang (Gauntlet)
- Lang (Gauntlet)
- Lang (Gauntlet)
- EN-norm:
- EN ISO 374:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (2121X)
- EN ISO 374:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (2121X)
- EN ISO 374:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (2121X)
- EN ISO 374:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (2121X)
- Goedgekeurd voor voedselcontact:
- +
- +
- +
- +
Frequently Bought Together