Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrode cleaning solution for proteins/organic samples
Electrode cleaning solution for proteins/organic samples
Electrode cleaning solution for proteins/organic samples, 250 ml bottle, 250 mL
Catalogus # HACHC20C370
Leverancier:   Hach
Electrode cleaning solution for proteins/organic samples
Catalogus # HACHC20C370
Leverancier:  Hach
CAS-nummer:  
Electrode cleaning solution for proteins/organic samples
Electrode cleaning solution for proteins/organic samples
Electrode cleaning solution for proteins/organic samples, 250 ml bottle, 250 mL
CAS-nummer:  
Price
44,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Electrode cleaning solution to remove proteins residues organic contaminations/deposits such as food stuff from pH sensing element.
Formula: PEPSIN in HCl
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    250 mL
  • Omschrijving:
    Electrode cleaning solution for proteins/organic samples, 250 ml bottle
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.