Capillary collection tubes
Capillary Tubes, 75 mm, 0,4 mm
Catalogus # DRUM1-000-800/12
Leverancier: DRUMMOND
Ga naar:
Product Details & Documents
For coagulation, hemoglobin, prothrombin, blood grouping and typing.
- Glass
Bestelinformatie: Packaged in vials of 100 tubes.
Specificaties
- Ø inw.:0,4 mm
- Omschrijving:Capillary Tubes
- Lengte:75 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.