Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, DB-210
Leverancier:   Agilent
Capillary columns, DB-210
Leverancier:  Agilent
Certificaten
Capillary columns, DB-210
Capillary columns, DB-210
7 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
These (50%-Trifluoropropyl)-methylpolysiloxane columns are excellent for U.S. EPA Methods 8140 and 609.
  • High polarity
  • Bonded and cross-linked
  • Solvent rinsable
  • Exact replacement of HP-210
  • Close equivalent to USP Phase G6
Product Family Options
Productinformatie
  • Kolomtype
    Fase
    Filmdikte
    Ø inw.
    Lengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • HEWL122-0212
    on 7" cage
    on 7" cage
    Capillair
    DB-210
    0,25 µm
    0,25 mm
    15 m
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 476,00 €
    476,00 €
    1 * 1 ST
       476,00 €
  • HEWL123-0213
    on 7" cage
    on 7" cage
    Capillair
    DB-210
    0,50 µm
    0,32 mm
    15 m
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 518,00 €
    518,00 €
    1 * 1 ST
       518,00 €
  • HEWL122-0232
    on 7" cage
    on 7" cage
    Capillair
    DB-210
    0,25 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 808,00 €
    808,00 €
    1 * 1 ST
       808,00 €
  • HEWL122-0233
    on 7" cage
    on 7" cage
    Capillair
    DB-210
    0,50 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 808,00 €
    808,00 €
    1 * 1 ST
       808,00 €
  • HEWL123-0232
    on 7" cage
    on 7" cage
    Capillair
    DB-210
    0,25 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 870,00 €
    870,00 €
    1 * 1 ST
       870,00 €
  • HEWL123-0233
    on 7" cage
    on 7" cage
    Capillair
    DB-210
    0,50 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 870,00 €
    870,00 €
    1 * 1 ST
       870,00 €
  • HEWL125-0232
    on 7" cage
    on 7" cage
    Capillair
    DB-210
    1,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 963,00 €
    963,00 €
    1 * 1 ST
       963,00 €