Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Digitale timer, drie kanalen
VWR®, Digitale timer, drie kanalen
Digitale timer, 3 kanalen, wit/grijs, 0.001%, 82,5×25,4×76 mm
Catalogus # 609-0218
Leverancier:   VWR Collection
VWR®, Digitale timer, drie kanalen
Catalogus # 609-0218
Leverancier:  VWR Collection
VWR®, Digitale timer, drie kanalen
VWR®, Digitale timer, drie kanalen
Digitale timer, 3 kanalen, wit/grijs, 0.001%, 82,5×25,4×76 mm
Price
112,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This user-friendly bench timer displays three different times simultaneously, counts down and alarms. It also functions as a stopwatch and a 'time of day' clock displaying time to the second.
  • Tijdcapaciteit: 99 uren, 59 minuten en 59 seconden
  • Kwartskristalnauwkeurigheid is 0,001%
  • Vier rubberen voetjes scheiden de timer van een natte tafel
  • De drie kanalen kunnen gelijktijdig of individueel gestart worden
  • Door de drievoudige weergave kan er gelijktijdig op- en afgeteld worden op verschillende kanalen
  • Wanneer nul wordt bereikt, gaat het alarm af en wordt er 'TIMES UP' weergegeven en begint de timer op te tellen
  • Verstelbare alarmduur en -volume: Het alarm kan ingesteld worden dat het automatisch na één minuut uitgaat of dat het continu afgaat totdat het wordt uitgeschakeld
  • Het geheugen stelt de vorige geprogrammeerde tijd opnieuw in met één druk op de knop
Gewicht: 85 g.
Levering met certificaat met serienummer uitgegeven door een kalibratielaboratorium volgens ISO 17025 en gecertificeerd door A2LA voor de traceerbaarheid volgens NIST-normen (National Institute of Standards and Technology).
Levering: Geleverd met AAA-alkalinebatterij en-certificaat.
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Documents
Specificaties
  • Kleur:
    wit/grijs
  • Omschrijving:
    Digitale timer, 3 kanalen
  • b×d×h:
    82,5×25,4×76 mm
  • Juistheid:
    0.001%