Cleaning brush
Brush with long handle, height: 70 mm, PBT, wit, PP, 400 mm, wit, 48 mm
Catalogus # PPSA3590500
Leverancier: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Ga naar:
Product Details & Documents
Handy brush with long handle for hygienic sensitive areas.
- Material: PP (body), PBT (stock)
- Stock height 35 mm
- Unslit fibre ends
- Hard bristle material
Colour: White
Documents
PPSA3590500_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Kleur borstelharen:wit
- Materiaal van borstelharen:PBT
- Handle material:PP
- Omschrijving:Brush with long handle, height: 70 mm
- Totale lengte:400 mm
- Breedte:48 mm
- Handle colour:wit
- Cat. No.:PPSA3590500
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.