ContactUsLinkComponent
Recirculerende filter-afzuigkast, Captair® Smart 714
Recirculerende filter-afzuigkast, Captair® Smart 714
Catalog # ERLAAA666A00011A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Recirculerende filter-afzuigkast, Captair® Smart 714
Catalog # ERLAAA666A00011A21
Supplier:  ERLAB CAPTAIRE
New Product
Specifications
  • Uitw. b×d×h:
    1800×750×1340/1515 mm
  • Omschrijving:
    Captair® 714 Smart, EU-plug
  • Model:
    Captair® Smart 714
  • Aanstroomsnelheid lucht:
    0,4 −0,6
  • Energieverbruik:
    160 W
  • Elektrisch:
    220 V/50-60 Hz
  • Luchtstroom:
    880 m3 - 135 CFM
  • Filters:
    HEPA H14: filtration efficiency: 99,995 % according to MPPS methods, EN1822 standard
    ULPA U17: filtration efficiency 99,999995 % according to MPPS method, EN 1822 standard
  • Verlichting:
    LED>650 lux
  • Specificaties:
    Sash opening: total openings or new reverso sash
  • VPE:
    1
Specifications
About this item
De nieuwe Captair® Smart recirculerende filter-afzuigkasten zijn ontworpen volgens een eenvoudige en innovatieve manier van communiceren. Smart-technologie: eenvoudige en intuïtieve lichtcommunicatie die de status van de kast aangeeft.
Please complete the quote request to enable us to assist you in finding the right unit for your application.
https://be.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=18763661
  • Via een eenvoudig lichtpatroon en geluidssignaal wordt aangegeven of de luchtstroom afneemt, of er een ventilator defect is en of er een filterverzadiging is waargenomen
  • Flexibiliteit: Modulaire filtratiekolom die zich aanpast in functie van de toepassing
  • Realtime sensor voor de detectie van de verzadiging van de hoofdfilter met oplosmiddelen, zuren en formaldehyde
  • Geen chemicaliën in de atmosfeer
  • Geen kosten voor leidingwerk
  • Laag stroomverbruik
  • Nieuwe elektronische anemometer voor het bewaken van de intredesnelheid
  • Het schuine venster onder een hoek van 6° biedt optimale zichtbaarheid en een ergonomische werkruimte
  • Grote openingen voor eenvoudige toegang tot het werk
De constructie is gemaakt van corrosiebestendig, elektrolytisch verzinkt staal gecoat met zuurbestendig polymeer, de zij- en voorpanelen zijn gemaakt van chemisch bestendig acryl.
Het configureerbare filtersysteem boven de behuizing kan worden ingesteld voor het filteren van gassen, oplosmiddelen, poeders en deeltjes. De gebruiker en het laboratorium worden beschermd door veilig en efficiënt lucht in de ruimte te laten recirculeren en door gezuiverde lucht, vrij van toxisch gevaarlijke dampen en geuren, terug in de ruimte te voeren.
De eGuard-app kan worden gedownload en waarmee de gebruiker op afstand de afzuigkast kan controleren en de instellingen kan wijzigen. De app stuurt tevens veiligheidswaarschuwingen rechtstreeks naar de mobiele telefoon, tablet of PC.
Typen koolstoffilters:
AS: Voor organische dampen
BE: Polyvalent voor zure en organische dampen
F: Voor formaldehydedampen
K: Voor ammoniakdampen
P: H14 HEPA-filter voor poeders
Certifications: Voldoet aan AFNOR NFX 15 211/ANSI Z9.5-2012 filtratie-efficiëntie norm (klasse 1 en 2)
Caution: There is a very wide range of Erlab Fume Hoods and Enclosures. To ensure you receive the correct product for your specific application and setting please complete the contact form as per the url above. Your local Avantor sales representative will then send you an eValiQuest form to get details of your application and requirements. Once we have received this back from you, we will send you a quotation based on your precise requirements ensuring all handling and safety requirements are met.