Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Standaarden
Kationische standaarden
Goud standaarden
Single element standard for ICP, gold
Single element standard for ICP, gold
Single element standard for ICP, gold
HEWL8500-7000
:
Agilent
:
Single element standard for ICP, gold
HEWL8500-7000
:
Agilent
:
Concentratie:
10 mg/L
Matrix:
2-5% HNO₃
VPE:
1
Environmentally Preferable:
Element:
Goud
Symbool:
Au