Digital timer
Electronic timer, wit, 68×20×53 mm
Catalogus # AMARE920630
Leverancier: Amarell
Ga naar:
Product Details & Documents
Count down/count up timer with clock and stopwatch.
- Timing capacity: 24 hours
- Loud alarm signal
- Memory function
- With magnet, standing and holding device
Levering: Supplied with round cell LR44/A76.
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
- Kleur:wit
- Omschrijving:Electronic timer
- b×d×h:68×20×53 mm