Oorkappen, uvex K2H
111-1905
: UVEX
- Hoogte legplaat:30 dB
- Omschrijving:Oorkappen, uvex K2H, voor helmbevestiging, zwart/geel
- Seq:01
- VPE:1
- Gewicht:251 g
Deze oorkappen voor helmmontage zijn geschikt voor plaatsen met gemiddeld lawaai (33 dB). Ze kunnen bevestigd worden aan de volgende uvex-veiligheidshelmen: uvex pheos B-WR, uvex pheos alpine, uvex airwing en uvex superboss (extra bevestigingssystemen voor combinatie met veiligheidshelmen en -vizieren zijn beschikbaar op aanvraag). Twee modellen zijn speciaal ontworpen voor gebruik met het uvex pheos helmsysteem.
- De zachte oorkussens passen zich aan aan het oppervlak en de hoofdvorm om optimaal comfort te verzekeren
- Verstelbare lengte: Eenvoudig verstelbaar voor een perfecte pasvorm op de helm
- 360° draaiing voor standby- en rustposities
- Oorkussens met geheugenschuim verzekeren het comfort, zelfs bij langdurig dragen
- Uitstekend in combinatie met vizier en helm om optimale hoofdbescherming te bieden
Speciale modellen voor gebruik met de uvex pheos viziersystemen zijn beschikbaar. De magnetische versie kan eenvoudig gemonteerd worden op de uvex pheos helmen met het magnetisch sluitsysteem.
SNR: 30 dB
Gewicht: 251 g (uvex K2H), 218 g (uvex pheos K2H), 236 g (uvex pheos K2H magnet)
: EN 352