ContactUsLinkComponent
Ethyleenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) ACS
Irriterend
Gezondheid
Ontvlambaar
Ethyleenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) ACS
Certificaten
undefined
Irriterend
Gezondheid
Ontvlambaar
Ethyleenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) ACS
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.1 %
  • GC:
    ≥99.3 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Titrable acid:
    ≤0.002 meq/g
Specificatie testresultaten
Gerelateerde informatie
Frequently Bought Together