(±)-1,2-Propanediol ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:57-55-6
:
Formule:CH₃CH(OH)CH₂OH
MDL-nummer:MFCD00064272
:76.1 g/mol
Kokend Pt:187 °C (760 mmHg)
Smelten Pt:–60 °C
Dichtheid:1.03 g/cm³
Flits Pt:99 °C
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificatie testresultaten
- Appearance:Clear viscous liquid
- Water:≤0.2 %
- GC:≥99.5 %
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after ignition:≤0.005 %
- Chloride (Cl):≤1 ppm
- Titrable acid:≤0.0005 meq/g
Specificatie testresultaten
Frequently Bought Together