1,4-Dioxaan 99% stabilised, AcroSeal® for biochemistry
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:123-91-1
:
Formule:C₄H₈O₂
MDL-nummer:MFCD00006571
:88.11 g/mol
Kokend Pt:101 °C (760 mmHg)
Smelten Pt:12 °C
Dichtheid:1.034 g/cm³
Flits Pt:12 °C
UN:1165
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
:GHS08
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificatie testresultaten
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.1 %
- Heavy metals:≤5 ppm
- GC:≥98.5 %
- UV:at 295 nm A: ≤0.05
- Color scale:≤10 APHA
- Stabilizer:2.5 ppm BHT
- Residue after evaporation:≤0.01 %
- Peroxides:≤0.005 % (as H2O2)
Specificatie testresultaten
Gerelateerde informatie
ACRO44706
SDS
AcroSeal Brochure VWR Final AO_AcroSeal_Product Lists_VWR_final
Product documentatie
Frequently Bought Together