Agar, Bacteriological Grade
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Over dit artikel
Synoniemen: Agar Agar
- CAS-nummer:9002-18-0
- MDL-nummer:MFCD00081288
- Smelten Pt:90 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: Agar Agar
- CAS-nummer:9002-18-0
- MDL-nummer:MFCD00081288
- Smelten Pt:90 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Documents
ACRO44357
SDS
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
- Appearance:White to cream to light yellow to beige Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤15 % (1 g, 105°C)
- Solubility:(1.5 % in hot water) Clear to slightly opalescent light yellow to yellow solution
- Gel strength:≥700 g/cm² (1.5 %)
- Gel point:32 to 38°C (1.5 %)
- Ash:≤5 %
- pH:6.0 to 7.5 (10 % suspension)