Kaliumhydroxide 1N in ethanol, AcroSeal®
Catalogus # 429091000.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle, AcroSeal®
- VPE:100 mL
- Seq:2440
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Clear colorless to yellow Solution (May darken on storage)
- Strength:0.950 to 1.050 N
- Melting point:179 to 183 °C
- Titration with HClO4:≥98.0 %
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
:
:56.11 g/mol
Kokend Pt:78 °C (760 mmHg)
Smelten Pt:–117 °C
Dichtheid:0,86 g/cm³
Flits Pt:12 °C
UN:2924
ADR:3,II
:GHS02
:GHS05
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
CAS-nummer:1310-58-3
Formule:KOH
MDL-nummer:MFCD00003553