Orders LinkContactUsLinkComponent
β-Cyclodextrine 98%
β-Cyclodextrine 98%
β-Cyclodextrine 98%
Certificaten
β-Cyclodextrine 98%
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
  • CAS-nummer:7585-39-9
  • Formule:C₄₂H₇₀O₃₅
  • MDL-nummer:MFCD00078139
  • Molecular Weight:1134.98 g/mol
  • Smelten Pt:310 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Documents
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    White Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤14 % (105°C, 8 hrs)
  • HPLC:
    ≥97.5 % (ELSD)
  • Specific optical rotation:
    +159° to +165° (20°C, 589 nm) (c=1.5, H2O) (on dry substance)
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle
    25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 41,00 €
    41,00 €
    1 * 25 g
       41,00 €
  • Glass bottle
    100 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 74,70 €
    74,70 €
    1 * 100 g
       74,70 €
  • Glass bottle
    500 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 276,00 €
    276,00 €
    1 * 500 g
       276,00 €