Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscope slides for printers
Microscope slides for printers
Leverancier:   KLINIPATH
Microscope slides for printers
Leverancier:  KLINIPATH
Certificaten
Microscope slides for printers
7 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Microscope slides for slide printers allowing for easy handling of automated slide printers and digital slide imagers in slide racks.
  • Frosted ends
  • 90° grounded edges
  • Finished clipped corners of 1mm
Product Family Options
Productinformatie
  • Kleur
    Beschikbaarheid
    Price
  • 631-1229
    Microscope slides
    Microscope slides
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2.500 ST
    1 * 2.500 ST - 65,80 €
    65,80 €
    1 * 2.500 ST
       65,80 €
  • 631-1231
    Microscope slides with frosted ends on both sides
    Microscope slides with frosted ends on both sides
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2.500 ST
    1 * 2.500 ST - 76,10 €
    76,10 €
    1 * 2.500 ST
       76,10 €
  • blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2.500 ST
    1 * 2.500 ST - 207,00 €
    207,00 €
    1 * 2.500 ST
       207,00 €
  • geel
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2.500 ST
    1 * 2.500 ST - 207,00 €
    207,00 €
    1 * 2.500 ST
       207,00 €
  • roos
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2.500 ST
    1 * 2.500 ST - 134,00 €
    134,00 €
    1 * 2.500 ST
       134,00 €
  • groen
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2.500 ST
    1 * 2.500 ST - 134,00 €
    134,00 €
    1 * 2.500 ST
       134,00 €
  • oranje
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2.500 ST
    1 * 2.500 ST - 134,00 €
    134,00 €
    1 * 2.500 ST
       134,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.