Snijbestendige handschoenen, uvex C500 XG
: UVEX
Deze bamboe rayon/Dyneema®/glas/polyamide handschoenen hebben een volledige HPE-Xtra Grip coating. De Bamboo TwinFlex® technologie verzekert maximale snijbestendigheid, uitzonderlijke schuurbestendigheid en uitstekend draagcomfort.
- Xtra Grip-coating zorgt voor een vaste grip in olieachtige en natte omgevingen
- Palm, vingers en handrug zijn volledig gecoat
- Draagcomfort en tastzin zijn voortreffelijk met de climazone-technologie
- Olie- en vetbestendig
- Hoogste snijbestendigheid (niveau 5)
- Siliconenvrij volgens afdruktest
Typische toepassingen zijn onder meer: de automobielindustrie, bouw, brouwerij/drankenindustrie, glasindustrie, onderhoud, metaalindustrie, montagewerkzaamheden, papierindustrie, transport/logistiek, transportatiewerkzaamheden.
: EN 388:2016 (4X42C)
OEKO-Tex® Standard 100
OEKO-Tex® Standard 100
- Catalog No:
- 112-4573
- 112-4574
- 112-4572
- 112-4570
- 112-4571
- Model:
- XG
- XG
- XG
- XG
- XG
- Ambidexter/handspecifiek:
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Voeringmateriaal:
- Viscose / Dyneema® / glas / PA
- Viscose / Dyneema® / glas / PA
- Viscose / Dyneema® / glas / PA
- Viscose / Dyneema® / glas / PA
- Viscose / Dyneema® / glas / PA
- Afwerking:
- Full HPE Xtra Grip coating
- Full HPE Xtra Grip coating
- Full HPE Xtra Grip coating
- Full HPE Xtra Grip coating
- Full HPE Xtra Grip coating
- Manchetstijl:
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- Gebreide manchet
- EN-norm:
- EN 388:2016 (4X42C)
- EN 388:2016 (4X42C)
- EN 388:2016 (4X42C)
- EN 388:2016 (4X42C)
- EN 388:2016 (4X42C)
Frequently Bought Together