Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
   Duurzame opties beschikbaar
Leverancier:   Corning
Toebehoren
Leverancier:  Corning
   Duurzame opties beschikbaar
Certificaten
Toebehoren
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
These polypropylene aseptic transfer screw caps prevents adventitious contamination in for microcarriers bottles during bioreactor loading.
  • Chemically resistant and heat sealable flexible tubing
  • Tubing length with connector 30" (76,2 cm)
  • Disposable and sterile (10⁻⁶ SAL)
 : These caps are individually double bagged.
 : *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • 734-2919
  • 734-2920
  • 734-2921
  • 734-2922
  • Environmentally Preferable:
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Milieu certificering:
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Beschikbaarheid
    Price
  • 734-2919
    Dop voor aseptische overdracht, PP, oranje, voor eenmalig gebruik, 45 mm, mannelijk luer-lock, voor 100 g microcarrier fles
    Dop voor aseptische overdracht, PP, oranje, voor eenmalig gebruik, 45 mm, mannelijk luer-lock, voor 100 g microcarrier fles
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 241,00 €
    241,00 €
    1 * 1 ST
       241,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2919
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Lage impact op de fabricage
  • 734-2920
    Dop voor aseptische overdracht, PP, oranje, voor eenmalig gebruik, 45 mm, MPC, voor 100 g microcarrier fles
    Dop voor aseptische overdracht, PP, oranje, voor eenmalig gebruik, 45 mm, MPC, voor 100 g microcarrier fles
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 258,00 €
    258,00 €
    1 * 1 ST
       258,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2920
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Lage impact op de fabricage
  • 734-2921
    Dop voor aseptische overdracht, PP, oranje, voor eenmalig gebruik, 48 mm, mannelijk luer-lock, voor 500 g microcarrier fles
    Dop voor aseptische overdracht, PP, oranje, voor eenmalig gebruik, 48 mm, mannelijk luer-lock, voor 500 g microcarrier fles
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 227,00 €
    227,00 €
    1 * 1 ST
       227,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2921
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Lage impact op de fabricage
  • 734-2922
    Dop voor aseptische overdracht, PP, oranje, voor eenmalig gebruik, 48 mm, MPC, voor 500 g microcarrier fles
    Dop voor aseptische overdracht, PP, oranje, voor eenmalig gebruik, 48 mm, MPC, voor 500 g microcarrier fles
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 243,00 €
    243,00 €
    1 * 1 ST
       243,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2922
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
      Lage impact op de fabricage