Labware Value Pack, Nalgene®
Product Details & Documents
Het Labware Value Pack is een handig assortiment van populair labomateriaal dat in elk labo gebruikt wordt.
- Ontvang met één artikelnummer 20 artikelen
- Dient als starterspakket in een nieuw laboratorium of als opfrispakket
- Stelt de norm voor kwaliteit en superieure prestaties met materiaal van de hoogste kwaliteit
- Het materiaal is onbreekbaar en heeft een veiligere en langere levensduur, aan lagere vervangingskosten dan glas
Opmerking: Verwijder de bekersluiting en autoclaaf afzonderlijk. De Unitary™ LDPE-spuitflessen zijn niet autoclaveerbaar. Alle andere artikelen in het Value Pack zijn autoclaveerbaar.
Certificeringen: ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Part 177.1520.
Bestelinformatie: Bevat 6 rechtzijdige bekers (500 ml/PPCO), 4 Unitary™ spuitflessen (500 ml/LDPE), 4 cilinders met schaalverdeling (2 - 100 ml, 500 ml, 1 L/PPCO), 5 lage Griffin-bekers (50, 100, 250, 600, 1000 ml/PPCO), Unwire™ blauw half-rack voor buisjes van 30 mm.
Specificaties
- Omschrijving:Pakket laboratoriumartikelen
- Cat. No.:212-0440
- Milieu certificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.