Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
   Duurzame opties beschikbaar
Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
   Duurzame opties beschikbaar
Certificaten
7 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Pipette tips for use with the Matrix™ SerialMate™ pipetting station. Compatible with 96-well plates.
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • MATR5541
  • MATR5542
  • MATR5545
  • MATR5561
  • MATR5562
  • MATR5571
  • MATR5572
  • Environmentally Preferable:
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Milieu certificering:
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Tip stijl
    Volume
    Steriel
    Filter
    Lengte
    Voor gebruik met
    Verpakt
    Beschikbaarheid
    Price
  • Standard
    5,0 - 220 µl
    -
    -
    45,72 mm
    Matrix™ SerialMate™
    20 racks, 96 each
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.920 ST
    1 * 1.920 ST - 237,00 €
    237,00 €
    1 * 1.920 ST
       237,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR5541
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lage impact op de fabricage
  • Standard
    5,0 - 220 µl
    +
    -
    45,72 mm
    Matrix™ SerialMate™
    20 racks, 96 each
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.920 ST
    1 * 1.920 ST - 261,00 €
    261,00 €
    1 * 1.920 ST
       261,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR5542
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lage impact op de fabricage
  • Filtered
    5,0 - 220 µl
    +
    +
    45,72 mm
    Matrix™ SerialMate™
    20 racks, 96 each
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.920 ST
    1 * 1.920 ST - 415,00 €
    415,00 €
    1 * 1.920 ST
       415,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR5545
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lage impact op de fabricage
  • Deep-well tips (extended)
    5,0 - 220 µl
    -
    -
    57,91 mm
    Matrix™ SerialMate™
    20 racks, 96 each
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.920 ST
    1 * 1.920 ST - 237,00 €
    237,00 €
    1 * 1.920 ST
       237,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR5561
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lage impact op de fabricage
  • Deep-well tips (extended)
    5,0 - 220 µl
    +
    -
    57,91 mm
    Matrix™ SerialMate™
    20 racks, 96 each
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.920 ST
    1 * 1.920 ST - 262,00 €
    262,00 €
    1 * 1.920 ST
       262,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR5562
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lage impact op de fabricage
  • Standard
    0,5 - 30 µl
    -
    -
    48,26 mm
    Matrix™ SerialMate™
    20 racks, 96 each
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.920 ST
    1 * 1.920 ST - 270,00 €
    270,00 €
    1 * 1.920 ST
       270,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR5571
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lage impact op de fabricage
  • Standard
    0,5 - 30 µl
    +
    -
    48,26 mm
    Matrix™ SerialMate™
    20 racks, 96 each
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.920 ST
    1 * 1.920 ST - 299,00 €
    299,00 €
    1 * 1.920 ST
       299,00 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MATR5572
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Lage impact op de fabricage