Diphenhydramine hydrochloride 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:147-24-0
:
Formule:C₁₇H₂₁NO
MDL-nummer:MFCD00012479
:291.82 g/mol
Smelten Pt:168…172 °C
:GHS07
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificatie testresultaten
- Appearance:White Adhering crystalline powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:168 to 172 °C
- Titration Argentometric:≥98.5 %
Specificatie testresultaten
Frequently Bought Together