Orders LinkContactUsLinkComponent
Cellulose triacetate
Cellulose triacetate
Cellulose triacetate
Certificaten
Cellulose triacetate
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Appearance: White to light yellow Pellets or rods
  • CAS-nummer:9012-09-3
  • Formule:C₄₀H₅₄O₂₇
  • Molecular Weight:966.845 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Documents
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    White to light yellow Pellets or rods
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Acetyl content:
    43 to 44 wt %
  • Titration Argentometric:
    ≥95 % (on dry substance)
  • Water:
    ≤10 %
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Plastic bottle
    250 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 60,90 €
    60,90 €
    1 * 250 g
       60,90 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO177822500
  • Plastic bottle
    500 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 108,00 €
    108,00 €
    1 * 500 g
       108,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO177825000
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.