Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Dicalite® speed plus diatomaceous filter-aid
Dicalite® speed plus diatomaceous filter-aid
Dicalite® speed plus diatomaceous filter-aid
Verpakking:
Plastic bottle
VPE:
1 kg
Seq:
4024
Environmentally Preferable:
Appearance:
White to off-white Powder
Additional info:
typical properties
Ratio:
85 to 115 Permeability flow ratio
:
:
Kamertemperatuur
:
68855-54-9
:
MFCD00132803