ContactUsLinkComponent
VWRĀ® TalonĀ®, Klemmen, vaste positie, met twee vingers
Catalog # 241-0409
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWRĀ® TalonĀ®, Klemmen, vaste positie, met twee vingers
Catalog # 241-0409
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Spanwijdte:
    0 - 77 mm
  • Omschrijving:
    ƉƩnvoudig verstelbare klem, middelgroot, met twee vingers
  • Lengte:
    133 mm
  • Seq:
    02
  • VPE:
    1
Specifications
About this item
Klemmen met vaste positie gemaakt van roestvrij staal met elektrisch gepolijste afwerking. Gebruikt om apparaten dicht bij het laboframe te houden, hierdoor is er geen verstelling nodig na de opstelling.
  • Met antislip vinyl huls rond de vingers
  • Ingebouwde klemhouder is geschikt voor statieven met een diameter tot 19 mm
  • Kan geroteerd worden na bevestiging aan een laboframe of andere apparaten
Delivery: Geleverd met antislip vinyl huls aan de vingers en glasvezelovertrekken voor temperaturen boven 100 Ā°C (212 Ā°F).