ContactUsLinkComponent
Testsets, monochloraminetest, Spectroquant®, Supelco®
Testsets, monochloraminetest, Spectroquant®, Supelco®
Catalog # 1.01632.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Testsets, monochloraminetest, Spectroquant®, Supelco®
Catalog # 1.01632.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Chemische methode:
    Indophenol blue
  • VPE:
    150 Tests
  • Omschrijving:
    Monochloraminetest
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Voor toestel:
    Prove, Nova 60, Multy, Move
  • Meetbereik:
    0,050 - 10,00 mg/l Cl₂, 0,036 - 7,25 NH₂Cl, 0,010 - 1,96 NH₂Cl - N
Specifications
About this item
Alle Spectroquant®-testkits kunnen worden gebruikt met de Prove spectrofotometers en Nova 60/60A-instrumenten. Tests kunnen niet alleen worden gebruikt met spectrofotometers van Merck, maar ook met fotometers en spectrofotometers van andere leveranciers (programmeerdetails op aanvraag beschikbaar).
  • Zeer stabiele, gebruiksklare reagensmengsels in een gebruiksvriendelijk ontwerp
  • Vrije selectie van de juiste celindeling volgens het meetbereik
  • Lange gebruiksduur van maximaal 3 jaar - bij kamertemperatuur
  • Automatische selectie van de juiste methode met behulp van AutoSelector-barcode-identificatie
Opmerking: het in de onderstaande tabel opgegeven bereik verwijst naar de Prove- en Nova-instrumenten. Voor sommige testkits kan het meetbereik beschikbaar zijn voor de Spectroquant® Multy- en Move 100-instrumenten lager zijn.