Orders LinkContactUsLinkComponent
Nano filter vials, SINGLE StEP™
Nano filter vials, SINGLE StEP™
Leverancier:   THOMSON INSTRUMENT
Nano filter vials, SINGLE StEP™
Leverancier:  THOMSON INSTRUMENT
Certificaten
Nano filter vials, SINGLE StEP™
Nano filter vials, SINGLE StEP™
24 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Nano filter vials with nylon, PES, PTFE or PVDF membranes.
  • Minimise sample loss by eliminating multiple transfers
  • Colour coded caps allow easy identification of 0,2 μm or 0,45 μm membranes in PVDF, PTFE, PES or nylon
  • Low dead volume unit contains rugged PP insert with 450 µl loading capacity
  • Easy to press down with toggle press
Standard filter vials are recommended for samples containing less than 10% solid particulates and also offers fast sample filtration. The introduction of Capillary and Nano UHPLC machines have expanded the use of limited sample volumes 10 to 100 µl. Simple replacements for HPLC vials, HPLC caps, syringes, needles and syringe filters. They protect HPLC, GC, GC-MS and LC-MS systems against contaminants and particulates.
* with pre-slit cap
Product Family Options
Productinformatie
  • Membraan
    Poriëngrootte
    Kleur
    Beschikbaarheid
    Price
  • Nylon
    0,2 µm
    zwart
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 200 ST
       1 050,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THMS15538-200
  • Nylon
    0,2 µm
    zwart
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 470,00 €
    2 470,00 €
    1 * 500 ST
       2 470,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THMS15538-500
  • Nylon *
    0,2 µm
    zwart
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 200 ST
       1 050,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THMS25538-200
  • Nylon *
    0,2 µm
    zwart
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 470,00 €
    2 470,00 €
    1 * 500 ST
       2 470,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THMS25538-500
  • PES
    0,2 µm
    grijs
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 200 ST
       1 050,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THMS15535-200
  • PES
    0,2 µm
    grijs
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 460,00 €
    2 460,00 €
    1 * 500 ST
       2 460,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THMS15535-500
  • PES *
    0,2 µm
    grijs
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 200 ST
       1 050,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THMS25535-200
  • PES *
    0,2 µm
    grijs
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 470,00 €
    2 470,00 €
    1 * 500 ST
       2 470,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THMS25535-500
  • PTFE
    0,2 µm
    groen
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 200 ST
       1 050,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THMS15530-200
  • PTFE
    0,2 µm
    groen
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 470,00 €
    2 470,00 €
    1 * 500 ST
       2 470,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THMS15530-500
  • PTFE *
    0,2 µm
    groen
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 200 ST
       1 050,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THMS25530-200
  • PTFE *
    0,2 µm
    groen
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 470,00 €
    2 470,00 €
    1 * 500 ST
       2 470,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THMS25530-500
  • PVDF
    0,2 µm
    rood
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 200 ST
       1 050,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THMS15531-200
  • PVDF
    0,2 µm
    rood
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 470,00 €
    2 470,00 €
    1 * 500 ST
       2 470,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THMS15531-500
  • PVDF *
    0,2 µm
    rood
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 200 ST
       1 050,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THMS25531-200
  • PVDF *
    0,2 µm
    rood
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 470,00 €
    2 470,00 €
    1 * 500 ST
       2 470,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THMS25531-500
  • PTFE
    0,45 µm
    blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 200 ST
       1 050,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THMS15540-200
  • PTFE
    0,45 µm
    blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 470,00 €
    2 470,00 €
    1 * 500 ST
       2 470,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THMS15540-500
  • PTFE *
    0,45 µm
    blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 200 ST
       1 050,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THMS25540-200
  • PTFE *
    0,45 µm
    blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 470,00 €
    2 470,00 €
    1 * 500 ST
       2 470,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THMS25540-500
  • PVDF
    0,45 µm
    geel
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 200 ST
       1 050,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THMS15541-200
  • PVDF
    0,45 µm
    geel
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 470,00 €
    2 470,00 €
    1 * 500 ST
       2 470,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THMS15541-500
  • PVDF *
    0,45 µm
    geel
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 200 ST
       1 050,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THMS25541-200
  • PVDF *
    0,45 µm
    geel
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 470,00 €
    2 470,00 €
    1 * 500 ST
       2 470,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    THMS25541-500