Orders LinkContactUsLinkComponent
Contrast clips
Contrast clips
Leverancier:   witeg Labortechnik
Contrast clips
Leverancier:  witeg Labortechnik
Certificaten
Contrast clips
6 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
PP, white/black.
  • For attachment to all measuring flasks
  • With grip deepening
  • Unbreakable, resistant to acids and alkalis
  • For better recognition and adjustment of the liquid level
Product Family Options
Productinformatie
  • Materiaal
    Spanwijdte
    Lengte
    Kleur
    Beschikbaarheid
    Price
  • PP
    4,2 - 5,5 mm
    36 mm
    wit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4,30 €
    4,30 €
    1 * 1 ST
       4,30 €
  • PP
    6,1 - 7,5 mm
    36 mm
    wit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4,40 €
    4,40 €
    1 * 1 ST
       4,40 €
  • PP
    10,0 - 13,3 mm
    36 mm
    wit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4,50 €
    4,50 €
    1 * 1 ST
       4,50 €
  • PP
    13,8 - 17,0
    36 mm
    wit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4,70 €
    4,70 €
    1 * 1 ST
       4,70 €
  • PP
    18,5 - 22,0 mm
    36 mm
    wit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4,90 €
    4,90 €
    1 * 1 ST
       4,90 €
  • PP
    25,5 - 29,5 mm
    36 mm
    wit
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 5,10 €
    5,10 €
    1 * 1 ST
       5,10 €