ContactUsLinkComponent
Digitale camera's, Moticam® 1080-serie
Digitale camera's, Moticam® 1080-serie
Catalogus # 630-2722
Leverancier:  MOTIC
undefined
Digitale camera's, Moticam® 1080-serie
Catalogus # 630-2722
Leverancier:  MOTIC
Specificaties
  • Model:
    1080
  • Resolutie:
    8 MP
  • Sensortype:
    CMOS
  • Geheugen:
    32 Go SD card (not included)
  • Sensor size:
    1/2,8"
  • Omschrijving:
    C-mount digital camera
  • Seq:
    500
  • Environmentally Preferable:
  • Ondersteunde besturingssystemen:
    Microsoft Windows® XP SP3/Vista/7/8/10; macOS; Linux
  • Stuurprogramma:
    Twain and Direct Show Driver
  • Focusseerbare lens:
    12 mm
  • Pixels (B × H):
    3840×2160 (still image)
  • Interfaces:
    HDMI; USB 2.0
  • Gevoeligheid:
    0,51 V at 1/30 s
  • Software:
    Images Plus 3.0
  • VPE:
    1
Specificaties
Over dit artikel
High Definition-camera's ontworpen voor stereo- of samengestelde microscopen.
  • Beeldgebied (ROI), beeldsplitsen, vastleggen en opnemen
  • Automatische of handmatige instelling van de belichtingstijd
  • Software die manipulatie, etikettering, meting, afdrukken, opslag en e-mailing mogelijk maakt
  • Beeldaanpassingen inclusief verzadiging, contrast, scherpte
  • Leg stilstaande beelden vast of maak video's
Levering: Geleverd met muis, kalibratieglaasjes, CCD-lens en adapters, bevestigingsmethoden, USB 2.0- en HDMI-kabels.
Let op: De 1080 INT is alleen compatibel met BA-microscopen.