Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Bestelling invoeren
inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Uw account
Cart
Belgium
Order Entry
Order Status
Uw account
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Home
Milieutestkits
Accessories for pool test kits
Print
Accessories for pool test kits
Crushing rods, 10
Catalogus # PALIPT502
Leverancier:
Palintest
Accessories for pool test kits
Catalogus # PALIPT502
Leverancier:
Palintest
CAS-nummer:
Return to Top
Accessories for pool test kits
Crushing rods, 10
Specificaties
Ga naar:
Specificaties
CAS-nummer:
Price
32,00 €
Log in
voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
-
+
Return Policy
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
VPE:
10
Omschrijving:
Crushing rods
Specificaties