Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Proline USP
L(-)-Proline USP
Leverancier:   Spectrum Chemical
L(-)-Proline USP
Leverancier:  Spectrum Chemical
Certificaten
L(-)-Proline USP
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
  • CAS-nummer:147-85-3
  • Formule:C₅H₉NO₂
  • MDL-nummer:MFCD00064318
  • Molecular Weight:115.13 g/mol
  • Merck index:13,07871
  • Kokend Pt:245 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:220…222 °C
  • Dichtheid:1,35 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:205-702-2
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Bottle
    1 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 1 000,00 €
    1 000,00 €
    1 * 1 kg
       1 000,00 €
  • Drum
    5 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 3 980,00 €
    3 980,00 €
    1 * 5 kg
       3 980,00 €
  • Drum
    25 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg