Testsets, Kopertest, voor Spectroquant®, Supelco®
Catalogus # 1.14553.0001
Leverancier: Merck
CAS-nummer:
Specificaties
- Chemische methode:Cuprizone
- VPE:25 Tests
- Omschrijving:Kopertest*7-3
- M-Clarity quality level:MQ100
- Voor toestel:Prove, Nova 30/60, Multy, Move
- Meetbereik:0,05 - 8,00 mg/l Cu
Specificaties
Over dit artikel
Alle Spectroquant®-testkits kunnen worden gebruikt met de Prove spectrofotometers en Nova 60/60 A-instrumenten. Tests kunnen niet alleen worden gebruikt met spectrofotometers van Merck, maar ook met fotometers en spectrofotometers van andere leveranciers (programmeerdetails op aanvraag beschikbaar).
- Zeer gebruiksvriendelijke, gevalideerde methoden
- Alle benodigde reagentia voor de analyse bevinden zich in de cellen voor de meeste testparameters
- Het verpakkingsontwerp beschermt de cellen tegen temperatuurschommelingen en vocht tijdens opslag en transport
- De barcode op de cellen zorgt ervoor dat de juiste analysemethode wordt gekozen - waardoor fouten worden vermeden en het opstellen minder tijd kost
Opmerking: het in de onderstaande tabel opgegeven bereik verwijst naar de Prove- en Nova-instrumenten. Voor sommige testkits kan het meetbereik beschikbaar zijn voor de Spectroquant® Multy- en Move 100-instrumenten lager zijn.
For the determination of the total content of copper, please use the Crack Set (1.14688.0001) before the photometric procedure.