Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
1-(4-Chlorophenylsulphonyl)-3-propylurea
1-(4-Chlorophenylsulphonyl)-3-propylurea
1-(4-Chlorophenylsulphonyl)-3-propylurea
J64110.22
:
Thermo Fisher Scientific
:
1-(4-Chlorophenylsulphonyl)-3-propylurea
J64110.22
:
Thermo Fisher Scientific
:
VPE:
100 g
Seq:
3401
:
:
276.74 g/mol
:
14,2186
:
202-314-5
:
GHS08
:
GHS07
:
Kamertemperatuur
:
94-20-2
:
C₁₀H₁₃ClN₂O₃S
:
MFCD00079004