Orders LinkContactUsLinkComponent
TAPS, 0,2 M buffer soln., pH 8,5
TAPS buffer soln, 0,2 M, 8,5, 100 mL
Catalogus # J63268.AE
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
TAPS, 0,2 M buffer soln., pH 8,5
Catalogus # J63268.AE
CAS-nummer:  
TAPS, 0,2 M buffer soln., pH 8,5
TAPS, 0,2 M buffer soln., pH 8,5
TAPS buffer soln, 0,2 M, 8,5, 100 mL
CAS-nummer:  
Price
96,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 91000-53-2
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00069903
Specificaties
Specificaties
  • Concentratie:
    0,2 M
  • VPE:
    100 mL
  • Omschrijving:
    TAPS buffer soln
  • pH-waarde:
    8,5
  • Cat. No.:
    J63268.AE
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00069903
  • CAS No.:
    91000-53-2
Specificaties