ContactUsLinkComponent
MES lysis buffer with Triton® X-100
  J62693.AK
 :  
MES lysis buffer with Triton® X-100
  J62693.AK
 :  
  • VPE:
    250 mL
  • Omschrijving:
    MES lysis buffer with Triton® X-100
  • Environmentally Preferable:
  • Opslagtemperatuur:
    2°C to 8°C
  • Physical form:
    Liquid
  • Uiterlijk:
    Colourless
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless