Orders LinkContactUsLinkComponent
TE buffer, (20X), pH 8,0, autoclaved
TE buffer, (20X), pH 8,0, autoclaved
TE buffer, (20X), pH 8,0, autoclaved
Certificaten
TE buffer, (20X), pH 8,0, autoclaved
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00236359
Specifications for Product Family
Specificaties
Specificaties
  • Catalog No:
  • J62388.AK
  • J62388.AP
  • Physical form:
  • Liquid
  • Liquid
  • MDL No.:
  • MFCD00236359
  • MFCD00236359
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Concentratie
    pH-waarde
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • J62388.AK
    TE buffer concentrate, autoclaved
    TE buffer concentrate, autoclaved
    20X
    8,0
    250 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 67,00 €
    67,00 €
    1 * 250 mL
       67,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J62388.AK
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00236359
  • J62388.AP
    TE buffer concentrate, autoclaved
    TE buffer concentrate, autoclaved
    20X
    8,0
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 104,00 €
    104,00 €
    1 * 500 mL
       104,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J62388.AP
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00236359