Orders LinkContactUsLinkComponent
AMPD, 0.2 M Buffer Solutions
AMPD, 0.2 M Buffer Solutions
AMPD, 0.2 M Buffer Solutions
Certificaten
AMPD, 0.2 M Buffer Solutions
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol buffer, colorless and odorless.
CAS No.: 115-69-5
MDL No.: MFCD00004678
Let op: Storage Temperature: 2 to 8 °C
Specifications for Product Family
Specificaties
Specificaties
  • Catalog No:
  • J60916.AE
  • J60916.AK
  • Geur/lucht:
  • Odourless
  • Odourless
  • Physical form:
  • Liquid
  • Liquid
  • CAS No.:
  • 115-69-5
  • 115-69-5
  • MDL No.:
  • MFCD00004678
  • MFCD00004678
  • Uiterlijk:
  • Colourless
  • Colourless
  • Opslagtemperatuur:
  • 2°C to 8°C
  • 2°C to 8°C
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Concentratie
    pH-waarde
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • AMPD buffer solution
    0,2 M
    9,5
    100 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 62,30 €
    62,30 €
    1 * 100 mL
       62,30 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J60916.AE
    Geur/lucht
    Odourless
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    115-69-5
    MDL No.
    MFCD00004678
    Uiterlijk
    Colourless
    Opslagtemperatuur
    2°C to 8°C
  • AMPD buffer solution
    0,2 M
    9,5
    250 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 83,20 €
    83,20 €
    1 * 250 mL
       83,20 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J60916.AK
    Geur/lucht
    Odourless
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    115-69-5
    MDL No.
    MFCD00004678
    Uiterlijk
    Colourless
    Opslagtemperatuur
    2°C to 8°C
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.