Orders LinkContactUsLinkComponent
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 4,4
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 4,4
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 4,4
Certificaten
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 4,4
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
CAS No.: 7558-80-7
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Specifications for Product Family
Specificaties
Specificaties
  • Catalog No:
  • J60467.AP
  • J60467.K2
  • Physical form:
  • Liquid
  • Liquid
  • CAS No.:
  • 7558-80-7
  • 7558-80-7
  • MDL No.:
  • MFCD00003527
  • MFCD00003527
  • Opslagtemperatuur:
  • 2°C to 8°C
  • 2°C to 8°C
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Concentratie
    pH-waarde
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • J60467.AP
    Phosphate buffer soln
    Phosphate buffer soln
    0,2 M
    4,4
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 74,00 €
    74,00 €
    1 * 500 mL
       74,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J60467.AP
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    7558-80-7
    MDL No.
    MFCD00003527
    Opslagtemperatuur
    2°C to 8°C
  • J60467.K2
    Phosphate buffer soln
    Phosphate buffer soln
    0,2 M
    4,4
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 110,00 €
    110,00 €
    1 * 1 L
       110,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J60467.K2
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    7558-80-7
    MDL No.
    MFCD00003527
    Opslagtemperatuur
    2°C to 8°C