Orders LinkContactUsLinkComponent
POPSO, 0.2 M buffer solution, pH 8.0
POPSO, 0.2 M buffer solution, pH 8.0
POPSO buffer solution, 0,2 M, 8,0, 250 mL
N° de catalogue J60085.AK
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
POPSO, 0.2 M buffer solution, pH 8.0
N° de catalogue J60085.AK
Numéro CAS:  
POPSO, 0.2 M buffer solution, pH 8.0
POPSO, 0.2 M buffer solution, pH 8.0
POPSO buffer solution, 0,2 M, 8,0, 250 mL
Numéro CAS:  
Prix
90,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 108321-07-9
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00070005
Spécifications
Spécifications
  • Concentratie:
    0,2 M
  • VPE:
    250 mL
  • Omschrijving:
    POPSO buffer solution
  • pH-waarde:
    8,0
  • Cat. No.:
    J60085.AK
  • Opslagtemperatuur:
    2°C to 8°C
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00070005
  • CAS No.:
    108321-07-9
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.