Agmatine sulphate 97% (by HPLC)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:2482-00-0
:
Formule:C₅H₁₄N₄
MDL-nummer:MFCD00013109
:228.27 g/mol
Merck index:14,188
Smelten Pt:231…238 °C
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:219-617-3
Specificatie testresultaten
- Assay (HPLC):>96.0%
Specificatie testresultaten
Gerelateerde informatie
Frequently Bought Together