Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer Solutions
Buffer Solutions
Certificaten
Buffer Solutions
44 Opties Hieronder Beschikbaar
Specifications for Product Family
Specificaties
Specificaties
  • Catalog No:
  • 40447.AP
  • 40447.K2
  • 40447.K7
  • 42416.AP
  • 42416.K2
  • 42416.K7
  • 38714.AP
  • 38714.K2
  • 38714.K7
  • 42417.AP
  • 42417.K2
  • 42417.K7
  • 42418.AP
  • 42418.K2
  • 42418.K7
  • 42419.AP
  • 42419.K2
  • 42419.K7
  • 38712.AP
  • 38712.K2
  • 38712.K7
  • 40439.AP
  • 40439.K2
  • 40439.K7
  • 42420.AP
  • 42420.K2
  • 42420.K7
  • 42421.AP
  • 42421.K2
  • 42421.K7
  • 42422.AP
  • 42422.K2
  • 42422.K7
  • 42423.AP
  • 42423.K2
  • 42424.AP
  • 42424.K2
  • 42424.K7
  • 42425.AP
  • 42425.K2
  • 42425.K7
  • 46307.AP
  • 46307.K2
  • 46307.K7
  • Geur/lucht:
  • Odourless
  • Odourless
  • Odourless
  • Odourless
  • Odourless
  • Odourless
  • Odourless
  • Odourless
  • Physical form:
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • MDL No.:
  • MFCD00146252
  • MFCD00146252
  • MFCD00146252
  • MFCD00147253
  • MFCD00147253
  • MFCD00147253
  • MFCD00146206
  • MFCD00146206
  • MFCD00146206
  • MFCD00147253
  • MFCD00147253
  • MFCD00147253
  • MFCD00134130
  • MFCD00134130
  • MFCD00134130
  • MFCD00146206
  • MFCD00146206
  • MFCD00146206
  • MFCD00146206
  • MFCD00146206
  • MFCD00146206
  • MFCD00146252
  • MFCD00146252
  • MFCD00146252
  • MFCD00134130
  • MFCD00134130
  • MFCD00134130
  • MFCD00147253
  • MFCD00147253
  • MFCD00147253
  • MFCD00147253
  • MFCD00147253
  • MFCD00147253
  • MFCD00146206
  • MFCD00146206
  • MFCD00163176
  • MFCD00163176
  • MFCD00163176
  • MFCD00147253
  • MFCD00147253
  • MFCD00147253
  • MFCD03458582
  • MFCD03458582
  • MFCD03458582
  • Uiterlijk:
  • Colourless
  • Colourless
  • Colourless
  • Colourless
  • Colourless
  • Colourless
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • pH-waarde
    pH-nauwkeurigheid
    Referentietemperatuur
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • 2,00
    ±0.01
    25 °C
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 35,10 €
    35,10 €
    1 * 500 mL
       35,10 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    40447.AP
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00146252
    Uiterlijk
    Colourless
  • 2,00
    ±0.01
    25 °C
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 55,30 €
    55,30 €
    1 * 1 L
       55,30 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    40447.K2
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00146252
    Uiterlijk
    Colourless
  • 2,00
    ±0.01
    25 °C
    4 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4 L
    1 * 4 L - 97,50 €
    97,50 €
    1 * 4 L
       97,50 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    40447.K7
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00146252
    Uiterlijk
    Colourless
  • 3,00
    ±0.01
    25 °C
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 33,30 €
    33,30 €
    1 * 500 mL
       33,30 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42416.AP
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00147253
    Uiterlijk
  • 3,00
    ±0.01
    25 °C
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 52,10 €
    52,10 €
    1 * 1 L
       52,10 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42416.K2
    Geur/lucht
    Odourless
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00147253
    Uiterlijk
  • 3,00
    ±0.01
    25 °C
    4 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4 L
    1 * 4 L - 96,10 €
    96,10 €
    1 * 4 L
       96,10 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42416.K7
    Geur/lucht
    Odourless
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00147253
    Uiterlijk
  • 4,01
    ±0.01
    25 °C
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 35,30 €
    35,30 €
    1 * 500 mL
       35,30 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    38714.AP
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00146206
    Uiterlijk
  • 4,01
    ±0.01
    25 °C
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 55,90 €
    55,90 €
    1 * 1 L
       55,90 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    38714.K2
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00146206
    Uiterlijk
  • 4,01
    ±0.01
    25 °C
    4 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4 L
    1 * 4 L - 104,00 €
    104,00 €
    1 * 4 L
       104,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    38714.K7
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00146206
    Uiterlijk
  • 5,00
    ±0.01
    25 °C
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 32,60 €
    32,60 €
    1 * 500 mL
       32,60 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42417.AP
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00147253
    Uiterlijk
  • 5,00
    ±0.01
    25 °C
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 56,50 €
    56,50 €
    1 * 1 L
       56,50 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42417.K2
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00147253
    Uiterlijk
  • 5,00
    ±0.01
    25 °C
    4 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4 L
    1 * 4 L - 91,60 €
    91,60 €
    1 * 4 L
       91,60 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42417.K7
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00147253
    Uiterlijk
  • 6,00
    ±0.01
    25 °C
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 33,50 €
    33,50 €
    1 * 500 mL
       33,50 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42418.AP
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00134130
    Uiterlijk
  • 6,00
    ±0.01
    25 °C
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 52,80 €
    52,80 €
    1 * 1 L
       52,80 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42418.K2
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00134130
    Uiterlijk
  • 6,00
    ±0.01
    25 °C
    4 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4 L
    1 * 4 L - 92,70 €
    92,70 €
    1 * 4 L
       92,70 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42418.K7
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00134130
    Uiterlijk
  • 6,86
    ±0.01
    25 °C
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 35,10 €
    35,10 €
    1 * 500 mL
       35,10 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42419.AP
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00146206
    Uiterlijk
  • 6,86
    ±0.01
    25 °C
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 55,50 €
    55,50 €
    1 * 1 L
       55,50 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42419.K2
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00146206
    Uiterlijk
  • 6,86
    ±0.01
    25 °C
    4 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4 L
    1 * 4 L - 97,50 €
    97,50 €
    1 * 4 L
       97,50 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42419.K7
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00146206
    Uiterlijk
  • 7,00
    ±0.01
    25 °C
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 35,20 €
    35,20 €
    1 * 500 mL
       35,20 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    38712.AP
    Geur/lucht
    Odourless
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00146206
    Uiterlijk
  • 7,00
    ±0.01
    25 °C
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 55,50 €
    55,50 €
    1 * 1 L
       55,50 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    38712.K2
    Geur/lucht
    Odourless
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00146206
    Uiterlijk
  • 7,00
    ±0.01
    25 °C
    4 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4 L
    1 * 4 L - 97,60 €
    97,60 €
    1 * 4 L
       97,60 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    38712.K7
    Geur/lucht
    Odourless
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00146206
    Uiterlijk
  • 7,00
    ±0.01
    25 °C
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 34,10 €
    34,10 €
    1 * 500 mL
       34,10 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    40439.AP
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00146252
    Uiterlijk
  • 7,00
    ±0.01
    25 °C
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 53,40 €
    53,40 €
    1 * 1 L
       53,40 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    40439.K2
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00146252
    Uiterlijk
  • 7,00
    ±0.01
    25 °C
    4 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4 L
    1 * 4 L - 93,90 €
    93,90 €
    1 * 4 L
       93,90 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    40439.K7
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00146252
    Uiterlijk
  • 8,00
    ±0.01
    25 °C
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 34,00 €
    34,00 €
    1 * 500 mL
       34,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42420.AP
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00134130
    Uiterlijk
  • 8,00
    ±0.01
    25 °C
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 53,70 €
    53,70 €
    1 * 1 L
       53,70 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42420.K2
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00134130
    Uiterlijk
  • 8,00
    ±0.01
    25 °C
    4 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4 L
    1 * 4 L - 94,70 €
    94,70 €
    1 * 4 L
       94,70 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42420.K7
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00134130
    Uiterlijk
  • 9,00
    ±0.01
    25 °C
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 34,40 €
    34,40 €
    1 * 500 mL
       34,40 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42421.AP
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00147253
    Uiterlijk
  • 9,00
    ±0.01
    25 °C
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 54,10 €
    54,10 €
    1 * 1 L
       54,10 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42421.K2
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00147253
    Uiterlijk
  • 9,00
    ±0.01
    25 °C
    4 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4 L
    1 * 4 L - 99,80 €
    99,80 €
    1 * 4 L
       99,80 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42421.K7
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00147253
    Uiterlijk
  • 9,18
    ±0.01
    25 °C
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 35,10 €
    35,10 €
    1 * 500 mL
       35,10 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42422.AP
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00147253
    Uiterlijk
  • 9,18
    ±0.01
    25 °C
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 55,50 €
    55,50 €
    1 * 1 L
       55,50 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42422.K2
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00147253
    Uiterlijk
  • 9,18
    ±0.01
    25 °C
    4 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4 L
    1 * 4 L - 97,50 €
    97,50 €
    1 * 4 L
       97,50 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42422.K7
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00147253
    Uiterlijk
  • 9,54
    ±0.01
    25 °C
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 29,50 €
    29,50 €
    1 * 500 mL
       29,50 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42423.AP
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00146206
    Uiterlijk
  • 9,54
    ±0.01
    25 °C
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 50,00 €
    50,00 €
    1 * 1 L
       50,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42423.K2
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00146206
    Uiterlijk
  • 11,00
    ±0.01
    25 °C
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 34,50 €
    34,50 €
    1 * 500 mL
       34,50 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42424.AP
    Geur/lucht
    Odourless
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00163176
    Uiterlijk
  • 11,00
    ±0.01
    25 °C
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 54,10 €
    54,10 €
    1 * 1 L
       54,10 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42424.K2
    Geur/lucht
    Odourless
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00163176
    Uiterlijk
  • 11,00
    ±0.01
    25 °C
    4 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4 L
    1 * 4 L - 95,70 €
    95,70 €
    1 * 4 L
       95,70 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42424.K7
    Geur/lucht
    Odourless
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00163176
    Uiterlijk
  • 12,00
    ±0.01
    25 °C
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 35,10 €
    35,10 €
    1 * 500 mL
       35,10 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42425.AP
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00147253
    Uiterlijk
  • 12,00
    ±0.01
    25 °C
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 56,00 €
    56,00 €
    1 * 1 L
       56,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42425.K2
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00147253
    Uiterlijk
  • 12,00
    ±0.01
    25 °C
    4 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4 L
    1 * 4 L - 99,30 €
    99,30 €
    1 * 4 L
       99,30 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    42425.K7
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD00147253
    Uiterlijk
  • 13,00
    ±0.01
    25 °C
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 33,60 €
    33,60 €
    1 * 500 mL
       33,60 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    46307.AP
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD03458582
    Uiterlijk
    Colourless
  • 13,00
    ±0.01
    25 °C
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 53,00 €
    53,00 €
    1 * 1 L
       53,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    46307.K2
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD03458582
    Uiterlijk
    Colourless
  • 13,00
    ±0.01
    25 °C
    4 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4 L
    1 * 4 L - 93,10 €
    93,10 €
    1 * 4 L
       93,10 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    46307.K7
    Geur/lucht
    Physical form
    Liquid
    MDL No.
    MFCD03458582
    Uiterlijk
    Colourless