Potassium bromate/Potassium bromide 0.1 N standardised solution
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Certificaten
Over dit artikel
:
Formule:KBrO₃/KBr
MDL-nummer:MFCD00011359
:GHS08
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Gerelateerde informatie
Frequently Bought Together