Orders LinkContactUsLinkComponent
Zinc ferrite
Zinc ferrite
Zinc ferrite
Certificaten
Zinc ferrite
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
CAS No.: 12063-19-3 Molecular Formula: ZnFe2O4 Formula Weight: 241.06 Physical Form: Fine Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049621
  • CAS-nummer:12063-19-3
  • Formule:Fe₂H₂O₄Zn
  • MDL-nummer:MFCD00049621
  • Molecular Weight:243.082 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:235-052-5
Product Family Options
Productinformatie