Conductiviteitsmeter, tafelmodel, Lab 945
663-0324
- Temperatuurbereik:−10...+100 °C
- Omschrijving:Conductiviteitsmeter, Lab 945, alleen meter
- Seq:01
- Model:Lab 945
- Temperatuurnauwkeurigheid:± 0,1 °C (5...50 °C)
- Temperatuurresolutie:0,1 °C
- b×d×h:145×55×185 mm
- Geleidbaarheid kalibratie:1-point (automatic)
- Geleidbaarheidsbereik:0 - 200 µS/cm; 0 - 2000 µS/cm; 0 - 20 mS/cm; 0 - 500 mS/cm
- Geleidbaarheidsresolutie:0,1 µS; 1 µS; 0,01 mS; 0,1 mS
- Aansluitingen:8-pin flange plug
- Geheugen capaciteit:4000 entries with date, time, value 1+2 and temperature
- Aflezing:Graphic LCD, 128×64 pixels, with backlight
- Uitgangen:USB, 4-pole
- Zoutgehalte - bereik:0 - 70 g/kg
- TDS - bereik:0 - 200 mg/l; 0 - 2,000 mg/l; 0 - 20 g/l; 0 - 500 g/l
- Temperatuurcompensatie:Automatic with NTC or fixed temperature
- Gewicht:0,75 kg (incl. power supply and stand)
- VPE:1
Deze kleine meter met intuïtieve bediening en robuuste aluminium behuizing is perfect voor routinetoepassingen of opleidingen.
- Gebruiksvriendelijk design, numerieke toegangsbeveiliging beschikbaar
- Grafisch LCD-scherm met achtergrondverlichting
- Data logger (4000 data sets)
- Min./Max. waarden met aanduiding van datum en tijd
- Aluminium behuizing (IP 40/DIN EN 60529)
- Ontworpen en geproduceerd in Duitsland
: De meter wordt alleen geleverd met voedingskabel.
Lab 945 Set/LF435T bevat ook een staander, conductiviteitscel LF513T en oplossing voor conductiviteitstest in ampules (6 stuks).
Lab 945 Set/LF513T bevat ook een staander, conductiviteitscel LF513T en oplossing voor conductiviteitstest in ampules (6 stuks).
Lab 945 Set/LF613T bevat ook een staander, conductiviteitscel LF613T en oplossing voor conductiviteitstest in ampules (6 stuks).
Lab 945 Set/LF435T bevat ook een staander, conductiviteitscel LF513T en oplossing voor conductiviteitstest in ampules (6 stuks).
Lab 945 Set/LF513T bevat ook een staander, conductiviteitscel LF513T en oplossing voor conductiviteitstest in ampules (6 stuks).
Lab 945 Set/LF613T bevat ook een staander, conductiviteitscel LF613T en oplossing voor conductiviteitstest in ampules (6 stuks).