pH/mV/°C/ISE meter, tafelmodel, Lab 845
Catalogus # 663-0323
Leverancier: SI Analytics
Specificaties
- Temperatuurbereik:−10...+100 °C
- Omschrijving:pH/mV/°C/ISE meter, tafelmodel, Lab 845 (alleen meter zonder elektrode)
- Seq:01
- Model:Lab 845
- Temperatuurnauwkeurigheid:± 0,1 (0...100 °C)
- Temperatuurresolutie:0,1 °C
- Aansluitingen:BNC, 2 × banaanaansluiting (4 mm)
- Geheugen capaciteit:4000 metingen met datum, tijd, waarde 1+2 en temperatuur
- Aflezing:Grafisch LCD, 128x64 pixels, met achtergrondverlichting
- ISE bereik:0 - 30000 ppm
- Uitgangen:USB, geïsoleerd
- Temperatuurcompensatie:Automatisch met Pt1000 of vaste temperatuur
- Gewicht:0,75 kg (incl. voeding en staander)
- b×d×h:145×55×185 mm
- mV - nauwkeurigheid:± 0,3
- mV - bereik:±1999
- mV - resolutie:1
- pH - nauwkeurigheid:± 0,01 (± 2 pH rond kalibratiepunt)
- pH - kalibratie:2-punts (automatisch)
- pH - bereik:0 - 14
- pH - resolutie:0,01
- VPE:1
Specificaties
Over dit artikel
Deze kleine meter met intuïtieve bediening en robuuste aluminium behuizing is perfect voor routinetoepassingen of opleidingen.
- Gebruiksvriendelijk design, numerieke toegangsbeveiliging beschikbaar
- Grafisch LCD-scherm met achtergrondverlichting
- Data logger (4000 data sets)
- Min./Max. waarden met aanduiding van datum en tijd
- Aluminium behuizing (IP 40/DIN EN 60529)
- Ontworpen en geproduceerd in Duitsland
Levering: De meter wordt alleen geleverd met voedingskabel.
Lab 845 Set/BL19pH bevat ook een staander, pH-elektrode BlueLine 19 pH en DIN buffers in ampules (6 stuks).
Lab 845 Set/BL25pH bevat ook een staander, pH-elektrode BlueLine 25 pH en DIN buffers in ampules (6 stuks).
Lab 845 Set/BL29pH bevat ook een staander, pH-elektrode BlueLine 29 pH en DIN buffers in ampules (6 stuks).
Lab 845 Set/BL19pH bevat ook een staander, pH-elektrode BlueLine 19 pH en DIN buffers in ampules (6 stuks).
Lab 845 Set/BL25pH bevat ook een staander, pH-elektrode BlueLine 25 pH en DIN buffers in ampules (6 stuks).
Lab 845 Set/BL29pH bevat ook een staander, pH-elektrode BlueLine 29 pH en DIN buffers in ampules (6 stuks).