Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage vials
Storage vials
Leverancier:   SAVILLEX
Storage vials
Leverancier:  SAVILLEX
Certificaten
Storage vials
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
PFA vials with round or conical interior.
  • Ideal for storage and digestion in geochemistry
  • Flat base for maximum heating efficiency
  • Square exterior vials with hex closures have higher pressure rating
Ordering information: Closures can be ordered separately. Modifications may be available on request.
Product Family Options
Productinformatie
  • Capaciteit
    Ø×h
    Inclusief dop
    Sluiting diam
    Beschikbaarheid
    Price
  • SAVI200-003-20
    Standard vial with round interior and square exterior
    Standard vial with round interior and square exterior
    3,00 ml
    17,3×26,4 mm
    Neen
    23 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 23,00 €
    23,00 €
    1 * 1 ST
       23,00 €
  • SAVI200-007-20
    Standard vial with round interior and round exterior
    Standard vial with round interior and round exterior
    7,00 ml
    22,1×37,1 mm
    Neen
    24 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 27,60 €
    27,60 €
    1 * 1 ST
       27,60 €
  • SAVI200-015-20
    Standard vial with round interior and round exterior
    Standard vial with round interior and round exterior
    15,00 ml
    30,5×41,4 mm
    Neen
    33 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 48,10 €
    48,10 €
    1 * 1 ST
       48,10 €
  • SAVI200-030-12
    Standard vial with flat interior and round exterior
    Standard vial with flat interior and round exterior
    30,00 ml
    30,5×69,9 mm
    Neen
    33 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 73,80 €
    73,80 €
    1 * 1 ST
       73,80 €
Closures
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Sluiting diam
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • Micro columns, tubes and vials
    33 mm
    PFA, plain threaded
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 27,60 €
    27,60 €
    1 * 1 ST
       27,60 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Sluiting diam
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • Micro columns, tubes and vials
    23 mm
    PFA, plain hex threaded
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 20,70 €
    20,70 €
    1 * 1 ST
       20,70 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Sluiting diam
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • Micro columns, tubes, standard and autosampler vials
    24 mm
    PFA, plain threaded
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 20,70 €
    20,70 €
    1 * 1 ST
       20,70 €